2,4-Dibromo-6-(trifluorometil)anilina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC2330CM-25G
APOSPC2330CM-25GEA 21.9 EUR
APOSPC2330CM-25G
2,4-Dibromo-6-(trifluorometil)anilina 97%
2,4-Dibromo-6-(trifluorometil)anilina
Formula: C₇H₄Br₂F₃N
Pto. Ebullición: 58 °C/0,7mmHg
Pto. de fusión: 40…43 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00178769
Núm. CAS: 71757-14-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III