Ácido 2,4-dicloro-5-fluorobenzoico 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC2402-1G PC2402-25G PC2402-5G PC2402-100G
APOSPC2402-1GEA 0 EUR
APOSPC2402-1G APOSPC2402-25G APOSPC2402-5G APOSPC2402-100G
Ácido 2,4-dicloro-5-fluorobenzoico 97%
Ácido 2,4-dicloro-5-fluorobenzoico
Formula: C₇H₃Cl₂FO₂
Pto. de fusión: 144…146 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075281
Núm. CAS: 86522-89-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR