(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP)
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC2519-25G PC2519-5G PC2519-100G
APOSPC2519-25GEA 21.9 EUR
APOSPC2519-25G APOSPC2519-5G APOSPC2519-100G
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP)
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP)
Peptide coupling reagent.
Formula: C₁₂H₂₂F₆N₆OP₂
Pto. de fusión: 136…140 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011948
Núm. CAS: 56602-33-6
EINECS: 260-279-1
UN: 1325
ADR: 4.1,II