4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2627-5G
APOSPC2627-5GEA 495 EUR
APOSPC2627-5G
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzonitrile 97%
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzonitrile
Formula: C₈H₆FNO₂S
Pto. de fusión: 128,9…130.2 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08458081
Núm. CAS: 914636-47-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III