2,6-Difluorobenzonitrilo 99%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC2680-500G
APOSPC2680-500GEA 65.4 EUR
APOSPC2680-500G
2,6-Difluorobenzonitrilo 99%
2,6-Difluorobenzonitrilo

Reaction with guanidine carbonate gives 2,4-diamino-5-fluoroquinazoline, J. Hetero. Chem., 1988, 25, 1173

Formula: C₇H₃F₂N
MW: 139.1 g/mol
Pto. Ebullición: 197…198 °C
Pto. de fusión: 25…32 °C
Densidad: 1.246 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001778
Núm. CAS: 1897-52-5
EINECS: 217-589-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR