5-Fluoro-3-iodotolueno 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC2702-1G PC2702-5G PC2702-25G
APOSPC2702-1GEA 26.1 EUR
APOSPC2702-1G APOSPC2702-5G APOSPC2702-25G
5-Fluoro-3-iodotolueno 98%
5-Fluoro-3-iodotolueno
Formula: C₇H₆FI
Densidad: 1,773 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07779015
Núm. CAS: 491862-84-1

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR