2-Cloro-5-fluorobenzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2717-5G PC2717-1G PC2717-25G
APOSPC2717-5GEA 26.1 EUR
APOSPC2717-5G APOSPC2717-1G APOSPC2717-25G
2-Cloro-5-fluorobenzonitrilo 98%
2-Cloro-5-fluorobenzonitrilo
Formula: C₇H₃ClFN
Pto. de fusión: 83…85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094168
Núm. CAS: 57381-56-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III