2,5-Difluorobencilamina 95%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

PC2736-100G PC2736-25G PC2736-5G
APOSPC2736-100GEA 232 EUR
APOSPC2736-100G APOSPC2736-25G APOSPC2736-5G
2,5-Difluorobencilamina 95%
2,5-Difluorobencilamina
Formula: C₇H₇F₂N
Pto. Ebullición: 76…78 °C/15mmHg
Densidad: 1,222 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010143
Núm. CAS: 85118-06-5
EINECS: 285-658-9
UN: 2735
ADR: 8,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR