2-Bromo-4-fluoro-6-nitrotoluene 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC2783-5G PC2783-25G PC2783-100G
APOSPC2783-5GEA 24.8 EUR
APOSPC2783-5G APOSPC2783-25G APOSPC2783-100G
2-Bromo-4-fluoro-6-nitrotoluene 97%
2-Bromo-4-fluoro-6-nitrotoluene
Formula: C₇H₅BrFNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094189
Núm. CAS: 502496-33-5

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR