2-Hydrazinyl-4,6-bis(trifluoromethyl)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC27941-1G
APOSPC27941-1GEA 1210 EUR
APOSPC27941-1G
2-Hydrazinyl-4,6-bis(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-Hydrazinyl-4,6-bis(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₇H₅F₆N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00215672
Núm. CAS: 176762-26-8