(3Z)-4-(Cyclohexylamino)-1,1,1-trifluoropent-3-en-2-one, tech
Proveedor: Apollo Scientific
PC28027-1G
APOSPC28027-1GEA 1570 EUR
APOSPC28027-1G
(3Z)-4-(Cyclohexylamino)-1,1,1-trifluoropent-3-en-2-one, tech
(3Z)-4-(Cyclohexylamino)-1,1,1-trifluoropent-3-en-2-one
Formula: C₁₁H₁₆F₃NO
MW: 235,246 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01315403
Núm. CAS: 338401-97-1