5-[(3-Fluorophenyl)methoxy]-2-(hydroxymethyl)-4H-pyran-4-one, tech
Proveedor: Apollo Scientific
PC28061-1G
APOSPC28061-1GEA 1570 EUR
APOSPC28061-1G
5-[(3-Fluorophenyl)methoxy]-2-(hydroxymethyl)-4H-pyran-4-one, tech
5-[(3-Fluorophenyl)methoxy]-2-(hydroxymethyl)-4H-pyran-4-one
Formula: C₁₃H₁₁FO₄
MW: 250,222 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03848493
Núm. CAS: 865659-14-9