4-(Difluorometoxi)anilina 96%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC2846E-5G PC2846E-100G PC2846E-25G
APOSPC2846E-5GEA 21.9 EUR
APOSPC2846E-5G APOSPC2846E-100G APOSPC2846E-25G
4-(Difluorometoxi)anilina 96%
4-(Difluorometoxi)anilina
Formula: C₇H₇F₂NO
MW: 159.14 g/mol
Pto. Ebullición: 231 °C
Densidad: 1.286 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00085005
Núm. CAS: 22236-10-8
UN: 2810
ADR: 6.1 III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR