N-(2-Aminoethyl)-N-[6-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC300599-1G
APOSPC300599-1GEA 227 EUR
APOSPC300599-1G
N-(2-Aminoethyl)-N-[6-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]amine
N-(2-Aminoethyl)-N-[6-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]amine
Formula: C₈H₁₀F₃N₃
MW: 205,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00099693
Núm. CAS: 1227955-19-2