1-(Bromomethyl)-2-(2-fluorophenoxy)benzene
Proveedor: Apollo Scientific
PC300608-1G
APOSPC300608-1GEA 310 EUR
APOSPC300608-1G
1-(Bromomethyl)-2-(2-fluorophenoxy)benzene
1-(Bromomethyl)-2-(2-fluorophenoxy)benzene
Formula: C₁₃H₁₀BrFO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15146804
Núm. CAS: 1355171-21-9