4-(2-Fluorophenoxy)benzaldehyde

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC300611-1G PC300611-5G
APOSPC300611-1GEA 186 EUR
APOSPC300611-1G APOSPC300611-5G
4-(2-Fluorophenoxy)benzaldehyde
4-(2-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Formula: C₁₃H₉FO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09026272
Núm. CAS: 936343-96-3

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR