3-Bromo-7-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC300707-1G
APOSPC300707-1GEA 433 EUR
APOSPC300707-1G
3-Bromo-7-(trifluoromethyl)-1H-indazole
3-Bromo-7-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Formula: C₈H₄BrF₃N₂
MW: 265.03 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11848410
Núm. CAS: 885693-99-2