4-Chloro-N-(3-fluoro-4-methylphenyl)butanamide
Proveedor: Apollo Scientific
PC300995-1G
APOSPC300995-1GEA 227 EUR
APOSPC300995-1G
4-Chloro-N-(3-fluoro-4-methylphenyl)butanamide
4-Chloro-N-(3-fluoro-4-methylphenyl)butanamide
Formula: C₁₁H₁₃ClFNO
MW: 229.678 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09730949
Núm. CAS: 953746-04-8