2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%

Proveedor: Apollo Scientific

PC302016-1G PC302016-5G PC302016-10G
APOSPC302016-1GEA 87 EUR
APOSPC302016-1G APOSPC302016-5G APOSPC302016-10G
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₂Cl₂F₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11519347
Núm. CAS: 1092461-02-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR