Ácido (4-cloro-3-(trifluorometil)fenil)acético 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC302061-1G PC302061-5G PC302061-10G PC302061-25G
APOSPC302061-1GEA 33.5 EUR
APOSPC302061-1G APOSPC302061-5G APOSPC302061-10G APOSPC302061-25G
Ácido (4-cloro-3-(trifluorometil)fenil)acético 97%
Ácido (4-cloro-3-(trifluorometil)fenil)acético
Formula: C₉H₆ClF₃O₂
Pto. de fusión: 82…84 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116012
Núm. CAS: 22902-86-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR