4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzamide 98%

Proveedor: Apollo Scientific

PC302102-1G PC302102-5G
APOSPC302102-1GEA 69.6 EUR
APOSPC302102-1G APOSPC302102-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
Formula: C₈H₃Cl₂F₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18393778
Núm. CAS: 1261791-05-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR