3-Cloro-5-(trifluorometil)benzaldehído 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302290-25G PC302290-1G
APOSPC302290-25GEA 202 EUR
APOSPC302290-25G APOSPC302290-1G
3-Cloro-5-(trifluorometil)benzaldehído 97%
3-Cloro-5-(trifluorometil)benzaldehído
Formula: C₈H₄ClF₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115845
Núm. CAS: 477535-43-6