3,5-Difluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine

Proveedor: Apollo Scientific

PC302494-1G PC302494-5G
APOSPC302494-1GEA 174 EUR
APOSPC302494-1G APOSPC302494-5G
3,5-Difluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
3,5-Difluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
Formula: C₁₀H₁₁F₂NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832237
Núm. CAS: 1259990-37-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR