3'-Fluoro-5'-metilacetofenona 98%

Proveedor: Apollo Scientific

PC302555-10G PC302555-5G PC302555-1G PC302555-100MG
APOSPC302555-10GEA 205 EUR
APOSPC302555-10G APOSPC302555-5G APOSPC302555-1G APOSPC302555-100MG
3'-Fluoro-5'-metilacetofenona 98%
3'-Fluoro-5'-metilacetofenona
Formula: C₉H₉FO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115883
Núm. CAS: 886497-73-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR