5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302613-1G
APOSPC302613-1GEA 289 EUR
APOSPC302613-1G
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formula: C₈H₃ClF₃NO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11519364
Núm. CAS: 1092461-25-0