2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%

Proveedor: Apollo Scientific

PC302692-10G PC302692-5G PC302692-1G PC302692-25G PC302692-100G
APOSPC302692-10GEA 468 EUR
APOSPC302692-10G APOSPC302692-5G APOSPC302692-1G APOSPC302692-25G APOSPC302692-100G
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₁₀H₆F₆O₃
MW: 288.15 g/mol
Pto. de fusión: 156…159 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00728738
Núm. CAS: 180134-15-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR