3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302730-1G
APOSPC302730-1GEA 202 EUR
APOSPC302730-1G
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₉H₁₀F₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18398592
Núm. CAS: 1261647-71-5
UN: 2735
ADR: 8,III