3'-Methyl-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302732-1G
APOSPC302732-1GEA 180 EUR
APOSPC302732-1G
3'-Methyl-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
3'-Methyl-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formula: C₁₆H₁₆O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09025377
Núm. CAS: 916420-58-1