2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzyl alcohol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302795-1G
APOSPC302795-1GEA 308 EUR
APOSPC302795-1G
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzyl alcohol 97%
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzyl alcohol
Formula: C₇H₆ClF₅OS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22201048
Núm. CAS: 1373920-80-9