2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302809-1G
APOSPC302809-1GEA 112 EUR
APOSPC302809-1G
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formula: C₉H₁₀F₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660330
Núm. CAS: 886761-62-2
UN: 2735
ADR: 8,III