2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302917-1G
APOSPC302917-1GEA 58 EUR
APOSPC302917-1G
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzamide 97%
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₉H₄F₇NO
Pto. de fusión: 132…134 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258671
Núm. CAS: 1017778-38-9