3'-Fluoro-2'-metilacetofenona 98%

Proveedor: Apollo Scientific

PC302955-10G PC302955-5G PC302955-1G
APOSPC302955-10GEA 328 EUR
APOSPC302955-10G APOSPC302955-5G APOSPC302955-1G
3'-Fluoro-2'-metilacetofenona 98%
3'-Fluoro-2'-metilacetofenona
Formula: C₉H₉FO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832257
Núm. CAS: 177942-47-1

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR