5-Fluoro-2-(trifluorometoxi)benzaldehído 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC303002-10G PC303002-5G PC303002-1G
APOSPC303002-10GEA 248 EUR
APOSPC303002-10G APOSPC303002-5G APOSPC303002-1G
5-Fluoro-2-(trifluorometoxi)benzaldehído 97%
5-Fluoro-2-(trifluorometoxi)benzaldehído
Formula: C₈H₄F₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11519331
Núm. CAS: 1092460-81-5