2,6-Dicloro-3-(trifluorometil)bencilo bromuro 98%

Proveedor: Apollo Scientific

PC303019-10G PC303019-5G PC303019-1G PC303019-25G
APOSPC303019-10GEA 463 EUR
APOSPC303019-10G APOSPC303019-5G APOSPC303019-1G APOSPC303019-25G
2,6-Dicloro-3-(trifluorometil)bencilo bromuro 98%
2,6-Dicloro-3-(trifluorometil)bencilo bromuro
Formula: C₈H₄BrCl₂F₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11519349
Núm. CAS: 1092461-07-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR