2-Methyl-4-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
PC303135-1G
APOSPC303135-1GEA 159 EUR
APOSPC303135-1G
2-Methyl-4-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
2-Methyl-4-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
Formula: C₁₁H₁₂F₃NO₃
MW: 263.21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22201062
Núm. CAS: 1706428-65-0