2,4-Difluoro-3-methoxybenzylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC303140-1G
APOSPC303140-1GEA 174 EUR
APOSPC303140-1G
2,4-Difluoro-3-methoxybenzylamine 97%
2,4-Difluoro-3-methoxybenzylamine
Formula: C₈H₉F₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115935
Núm. CAS: 717094-51-4
UN: 2735
ADR: 8,III