2-Chloro-4-fluoro-5-methylphenylacetonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303340-1G
APOSPC303340-1GEA 316 EUR
APOSPC303340-1G
2-Chloro-4-fluoro-5-methylphenylacetonitrile 97%
2-Chloro-4-fluoro-5-methylphenylacetonitrile
Formula: C₉H₇ClFN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09923912
Núm. CAS: 1000513-29-0