5-Chloro-2,4-difluorobenzylamine

Proveedor: Apollo Scientific

PC303359-1G PC303359-5G
APOSPC303359-1GEA 77 EUR
APOSPC303359-1G APOSPC303359-5G
5-Chloro-2,4-difluorobenzylamine
5-Chloro-2,4-difluorobenzylamine
Formula: C₇H₆ClF₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08458696
Núm. CAS: 924818-16-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR