5-Fluoro-m-cresol 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

PC3069-5G PC3069-10G PC3069-1G
APOSPC3069-5GEA 49.3 EUR
APOSPC3069-5G APOSPC3069-10G APOSPC3069-1G
5-Fluoro-m-cresol 97%
5-Fluoro-m-cresol
Formula: C₇H₇FO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115885
Núm. CAS: 216976-31-7
UN: 3265
ADR: 8,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR