1-(Bromometil)-2,4-bis(trifluorometil)benceno

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

PC3104T-1G PC3104T-5G PC3104T-25G
APOSPC3104T-1GEA 40.6 EUR
APOSPC3104T-1G APOSPC3104T-5G APOSPC3104T-25G
1-(Bromometil)-2,4-bis(trifluorometil)benceno
1-(Bromometil)-2,4-bis(trifluorometil)benceno
Formula: C₉H₅BrF₆
Pto. Ebullición: 112 °C/0,2mmHg
Densidad: 1,637 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 54 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010306
Núm. CAS: 140690-56-8
UN: 2920
ADR: 8+3,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR