2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)anisole 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC3124-1G PC3124-5G PC3124-25G PC3124-100G
APOSPC3124-1GEA 87 EUR
APOSPC3124-1G APOSPC3124-5G APOSPC3124-25G APOSPC3124-100G
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)anisole 97%
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)anisole
Formula: C₈H₆BrF₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973759
Núm. CAS: 200956-14-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR