N1-(4-bromo-2,6-difluorophenyl)-2-chloroacetamide
Proveedor: Apollo Scientific
PC31501-1G
APOSPC31501-1GEA 183 EUR
APOSPC31501-1G
N1-(4-bromo-2,6-difluorophenyl)-2-chloroacetamide
N1-(4-bromo-2,6-difluorophenyl)-2-chloroacetamide
Formula: C₈H₅BrClF₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00177966
Núm. CAS: 646989-59-5