Cloruro de 4-cloro-3-(trifluorometil)bencenosulfonilo 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC31887-1G
APOSPC31887-1GEA 14.7 EUR
APOSPC31887-1G
Cloruro de 4-cloro-3-(trifluorometil)bencenosulfonilo 96%
Cloruro de 4-cloro-3-(trifluorometil)bencenosulfonilo
Formula: C₇H₃Cl₂F₃O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00024882
Núm. CAS: 32333-53-2
UN: 1759
ADR: 8,III