5-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-(chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC32017-1G
APOSPC32017-1GEA 59.6 EUR
APOSPC32017-1G
5-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-(chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole
5-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-(chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole
Formula: C₁₁H₅ClF₆N₂O
Pto. de fusión: 58…59 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01764514
Núm. CAS: 287198-14-5
UN: 3261
ADR: 8,III