Ethyl 1-(2,4-difluorophenyl)-5-methylpyrazole-4-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3211-1G
APOSPC3211-1GEA 434 EUR
APOSPC3211-1G
Ethyl 1-(2,4-difluorophenyl)-5-methylpyrazole-4-carboxylate 95%
Ethyl 1-(2,4-difluorophenyl)-5-methylpyrazole-4-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₂F₂N₂O₂
MW: 266,243 g/mol
Pto. Ebullición: 116…118 °C (0,5 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00067830
Núm. CAS: 175135-71-4