Pentafluorophenyl 4-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoate 97%

Proveedor: Apollo Scientific

PC3226-1G
APOSPC3226-1GEA 210 EUR
APOSPC3226-1G
Pentafluorophenyl 4-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoate 97%
Pentafluorophenyl 4-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoate
Formula: C₁₈H₁₁F₅N₂O₂
MW: 382,284 g/mol
Pto. de fusión: 85,5…86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09879978
Núm. CAS: 941717-00-6

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR