Poli(clorotrifluoroetileno) 800

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC32827-100G PC32827-25G
APOSPC32827-100GEA 95.7 EUR
APOSPC32827-100G APOSPC32827-25G
Poli(clorotrifluoroetileno) 800
Poli(clorotrifluoroetileno) 800

Inert gear box oil

Formula: (C₂ClF₃)n
Densidad: 1,95 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 9002-83-9

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR