2-Bromo-6-fluoro-1-cyclopropylbenzene

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC32946-1G PC32946-250MG
APOSPC32946-1GEA 105 EUR
APOSPC32946-1G APOSPC32946-250MG
2-Bromo-6-fluoro-1-cyclopropylbenzene
2-Bromo-6-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Formula: C₉H₈BrF
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24449783
Núm. CAS: 1415096-07-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR