2'-Fluoroacetofenona 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC3360-100G PC3360-25G PC3360-500G
APOSPC3360-100GEA 39.3 EUR
APOSPC3360-100G APOSPC3360-25G APOSPC3360-500G
2'-Fluoroacetofenona 97%
2'-Fluoroacetofenona

Reaction of o-fluoroketones with guanidine carbonate affords 2-amino-4-alkyl- & 2- amino-4-arylquinazolines.

Formula: C₈H₇FO
Pto. Ebullición: 187…189 °C
Densidad: 1,137 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 61 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000320
Núm. CAS: 445-27-2
EINECS: 207-156-0

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR