3'-Fluoro-4'-(trifluorometil)propiofenona 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC3366-250MG PC3366-1G PC3366-5G
APOSPC3366-250MGEA 21.9 EUR
APOSPC3366-250MG APOSPC3366-1G APOSPC3366-5G
3'-Fluoro-4'-(trifluorometil)propiofenona 97%
3'-Fluoro-4'-(trifluorometil)propiofenona
Formula: C₁₀H₈F₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236306
Núm. CAS: 237761-78-3

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR